Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 6 mm |
| Til brug med (udstyr) | Skaftomrørere af PTFE, glas og metal |
| Til brug med (applikation) | Justering af aksel under blanding |
| Højde (metrisk) | 96 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled | 19/22A kegle |
| Type | PTFE Universal Omrører Guide (V7) |
| Vægt (metrisk) | 240 g |
| Materiale | PTFE |