Få mere at vide
Cytiva PTFE Uflanget rør
Shop alle Cytiva produkter
Samlet længde (metrisk):
4 m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 7
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Uflanget rør |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.7 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 4 m |
| Materiale | PTFE |