Få mere at vide
Buerkle™ PTFE Ultrapure Tøndepumpe med afgangsrør
Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
270 ml/slag
400 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tøndepumpe med stift afgangsrør med stophane af PTFE
- Tøndepumpen er også velegnet til overførsel af ultrarene væsker
- Stophanen forhindrer farlige dampe i at slippe ud, og stopper med at dryppe efter overførsel
- DykrørØ 32 mm
- Alle ventiler er lavet af massiv PTFE/PVDF
- Top kvalitet - 3 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Ultra-Pure Liquid Transfer, kemisk aggressive væsker |
| Oversigt | Nedsænkningsdybde 60 cm |
| Flowhastighed | 270 ml/slag |
| Inkluderer | Stivt afgangsrør med stophane af PTFE |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | Rørdiameter på 32 mm |
| Dybde (metrisk) | 60 cm |
| Pumpens rørlængde | 1.2 m |
| Modstandsegenskaber | Kemikalier |
| Type | Tønde pumpe |
| Materiale | PTFE |