Få mere at vide
Buerkle™ PTFE Ultrapure Tøndepumpe med afgangsrør
Artikelnummer. 10127921 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
270 ml/slag
400 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10127921 400 ml/slag Hver
10042329 270 ml/slag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10127921 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56061000
Forventet forsendelse: 28-12-2026
PTFE Ultrapure Tøndepumpe med udledningsrør er velegnet til overførsel af ultrarene væsker og dem, der angriber konventionelle materialer som PP eller PVC. Stophanen forhindrer dampe i at slippe ud, og stopper med at dryppe efter overførsel.
  • Tøndepumpe med stift afgangsrør med stophane af PTFE
  • Tøndepumpen er også velegnet til overførsel af ultrarene væsker
  • Stophanen forhindrer farlige dampe i at slippe ud, og stopper med at dryppe efter overførsel
  • DykrørØ 32 mm
  • Alle ventiler er lavet af massiv PTFE/PVDF
  • Top kvalitet - 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Ultra-Pure Liquid Transfer, kemisk aggressive væsker
Flowhastighed 400 ml/slag
Inkluderer Tønde skruesamlinger
Åbningsstørrelse (metrisk) Rørdiameter på 32 mm
Dybde (metrisk) 95 cm
Pumpens rørlængde 1.2 m
Modstandsegenskaber Kemikalier
Materiale PTFE
Produkttype Tønde pumpe