Få mere at vide
Buerkle™ PTFE Ultrapure Tøndepumpe med afgangsslange
Artikelnummer. p-8002508 Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
270 ml/slag
400 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11901591
Brand: Buerkle™ 56060601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver høj kemisk resistens og sikker overførsel, selv med væsker, der angriber konventionelle materialer som PP eller PVC.
  • Mellemberørende dele fremstillet af PTFE
  • Velegnet til overførsel af ultrarene væsker
  • Stophane forhindrer farlige dampe i at slippe ud og stopper med at dryppe efter overførsel
  • Afgangsslangen er 1,2m lang
  • Dykrør med en diameter på 32 mm
  • Alle ventiler er lavet af massiv PTFE/PVDF
  • Top kvalitet, 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nedsænkningsdybde på 60 cm
Inkluderer Udledningsrør
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale PTFE
Flowhastighed 270 ml/slag
Type Tønde pumpe
Applikationer Væsker, der angriber konventionelle materialer såsom polypropylen eller PVC, kan nu overføres sikkert (undtagen elementært fluor) og overfører ultrarene væsker