Beskrivelse
- Mellemberørende dele fremstillet af PTFE
- Velegnet til overførsel af ultrarene væsker
- Stophane forhindrer farlige dampe i at slippe ud og stopper med at dryppe efter overførsel
- Afgangsslangen er 1,2m lang
- Dykrør med en diameter på 32 mm
- Alle ventiler er lavet af massiv PTFE/PVDF
- Top kvalitet, 3 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nedsænkningsdybde på 95 cm |
| Inkluderer | Udledningsrør |
| Materiale | PTFE |
| Flowhastighed | 400 ml/slag |
| Applikationer | Væsker, der angriber konventionelle materialer såsom polypropylen eller PVC, kan nu overføres sikkert (undtagen elementært fluor) og overfører ultrarene væsker |
| Farve | White |
| Produkttype | Tønde pumpe |
| Mængde | 1 hv. |