Få mere at vide
Buerkle™ PTFE Ultrapure Tøndepumpe med afgangsslange
Artikelnummer. 11901591 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
270 ml/slag
400 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
11901591 270 ml/slag Hver
11911591 400 ml/slag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11901591 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56060601
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver høj kemisk resistens og sikker overførsel, selv med væsker, der angriber konventionelle materialer som PP eller PVC.
  • Mellemberørende dele fremstillet af PTFE
  • Velegnet til overførsel af ultrarene væsker
  • Stophane forhindrer farlige dampe i at slippe ud og stopper med at dryppe efter overførsel
  • Afgangsslangen er 1,2m lang
  • Dykrør med en diameter på 32 mm
  • Alle ventiler er lavet af massiv PTFE/PVDF
  • Top kvalitet, 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nedsænkningsdybde på 60 cm
Inkluderer Udledningsrør
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale PTFE
Flowhastighed 270 ml/slag
Type Tønde pumpe
Applikationer Væsker, der angriber konventionelle materialer såsom polypropylen eller PVC, kan nu overføres sikkert (undtagen elementært fluor) og overfører ultrarene væsker