Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Pincet, Fine Square
Artikelnummer. 16296021 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Artikelnummer. 16296021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE Pincet, Fine Square er inaktive og ikke-forurenende
  • Total kemisk resistens
  • Høj renhed
  • Temperaturområde -200 °C til +280 °C
  • Ikke forurenende
  • Let at rengøre
Specifications
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 200 mm
Oversigt Fisherbrand™ PTFE Pincet, Fine Square
Mængde 1/stk.