Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE Turbo Stir Bar Retrievers med Rare Earth Core
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Samarium-Cobalt magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 350 x 10mm |
| Til brug med (udstyr) | PTFE omrørerstænger |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1/stk. |