Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE Turbo Stir Bar Retrievers med Rare Earth Core
Artikelnummer. 10068271 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10068271
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE Turbo Stir Bar Retrievere med Rare Earth Core er designet til fjernelse af omrørermagneter fra alle slags kar.
  • Brug af sjældne jordarters magneter øger den magnetiske styrke
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
Ordreinfo
DimensionsLxW
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Samarium-Cobalt magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 250 x 10mm
Til brug med (udstyr) PTFE omrørerstænger
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale PTFE
Mængde 1/stk.
Type Stir Bar Retriever