missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BOLA PTFE Tubing

Artikelnummer. 17157594
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Clear
White
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6 mm
3.175 mm
4 mm
4.35 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
3m
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17157594

Brand: BOLA S181026

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designed to meet stringent laboratory needs, offering exceptional chemical resistance and durability

BOLA PTFE tubing with a translucent to milky-white appearance: excellent chemical resistance and suitable for aggressive media

  • I.D. 1.6 mm (1/16 in.), O.D. 3.2 mm (1/8 in.), wall 0.8 mm - min. bending radius: 13 mm: burst pressure approx. 140 bar
  • I.D. 3.175 mm (1/8 in.), O.D. 6.35 mm (1/4 in.), wall 1.58 mm - retains similar burst pressure around 140 bar
  • I.D. 4.0 mm, O.D. 6 mm, wall 1 mm - min. bending radius: 36 mm: burst pressure approx. 70 bar
  • I.D. 4.35 mm (11/64 in.), O.D. 6.35 mm (1/4 in.), wall 1 mm - min. bending radius: 40 mm: burst pressure around 64 bar
  • I.D. 8.0 mm, O.D. 10 mm, wall 1 mm - min. bending radius: 100 mm: burst pressure approx. 35 bar

Tekniske data

Autoklaverbar Not Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 1/6 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Farve White
Maksimalt tryk 140 Bar
Produkttype Tubing
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.