Få mere at vide
Cole-Parmer PTFE rør
Artikelnummer. 30052993 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/8 tommer
3/16 tommer
5/32 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30052993 1/16 tommer. 1/8 tommer
30053854 1/8 tommer 1/4 tommer
30053988 5/32 tommer. 1/4 tommer
30053863 3/16 tommer 1/4 tommer
30053895 7/16 tommer 1/2 tomme.
30054247 1/8 tommer 3/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30052993 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    739.76 DKK / 15m
    Spare 12.24 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemisk inert og modstandsdygtig over for næsten alle kemikalier og opløsningsmidler
Bredt temperaturområde på -201 °C til 260 °C (-330 F °til 500 °F). Laveste friktionskoefficient for enhver slange. E in., cellent fle in., ibility. Indeholder ikke BPA, phthalater eller PVC. Steriliser med autoklave, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder FDA 21 CFR 177.1550, USP Klasse VI, ASTM D 3295. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.