Beskrivelse
Masterflex PTFE-slanger er ideelle til krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og bilrelaterede anvendelser.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- PTFE tubing withstands extreme temperatures
- Chemically inert, non-toxic, and virtually non-porous.
- Excellent crack- and stress-resistance.
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match unique applications
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA;USP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1/8 tommer |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1/4 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 25 ft. |
| Tykkelse (metrisk) | 1/16 in. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -240 °C |
| Emballagemængde | 1/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |