Få mere at vide
Masterflex™ PTFE rør
Artikelnummer. 13004897
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,4 mm
12,8 mm
17,5 mm
Pakningsstørrelse:
25ft
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
13004897 17,5 mm Hver
11705519 12,8 mm Hver
13480899 6,4 mm 25ft
11705928 4,8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13004897 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0660550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 DKK
    3105.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.50 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. PTFE-slanger modstår ekstreme temperaturer
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Gennemskinnelig
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI krav
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -400 til +500 °F (-240 til +260 °C)
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 11/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 17,5 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 3/4 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 19.05 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 54 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør