Få mere at vide
Masterflex™ PTFE rør
Artikelnummer. 11705519 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,4 mm
12,8 mm
17,5 mm
Pakningsstørrelse:
25ft
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11705519 12,8 mm Hver
13004897 17,5 mm Hver
13480899 6,4 mm 25ft
11705928 4,8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11705519 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0660544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00 DKK
    2434.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 155.36 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Ideel til krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. PTFE-slanger modstår ekstreme temperaturer
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Gennemskinnelig
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI krav
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -400 til +500 °F (-240 til +260 °C)
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) Indvendig 12,8 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 9/16 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 14.3 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 73 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør