Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PTFE rør
Beskrivelse
- Kemisk inert rør
- Fremragende kemisk resistens
- Udvaskes ikke eller absorberes af væsken, der pumpes
- Ekstremt lav gaspermeabilitet
- Ikke-giftig
- Næsten ikke-porøs
- Lav friktionskoefficient
- Steriliser med EtO eller autoklav
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,13 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 1/32 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Overfør væsketryk eller høj temperatur i den kemiske, farmaceutiske, mekaniske, elektriske, bil |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 20 °C |
| Vis mere |