Få mere at vide
Masterflex™ PTFE rør
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6.4 mm
8 mm
Maksimalt tryk:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Cole-ParmerTM PTFE-rør vil ikke revne under varme eller tryk.
- God til arbejde med høj renhed.
- Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
- Fremragende revne- og spændingsbestandighed
- Lav friktionskoefficient
- Gennemskinnelig
- Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550).
- Temperaturområde: -240 til 260 °C
- Autoklav, ethylenoxid eller tør varme
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, USP , GMP |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.2 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -240 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |