Få mere at vide
Masterflex™ PTFE rør
Artikelnummer. 11705948 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Maksimalt tryk:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
11705948 3,2 mm 370 psi Hver
11726108 8 mm 137 psi Hver
11779998 6,4 mm 274 psi Hver
11797305 1,6 mm 370 psi -
11789909 4 mm 294 psi Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11705948 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0660527
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Cole-Parmer™ PTFE-rør vil ikke revne under varme eller tryk.
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Cole-ParmerTM PTFE-rør vil ikke revne under varme eller tryk.
  • God til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Gennemskinnelig
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturområde: -240 til 260 °C
  • Autoklav, ethylenoxid eller tør varme
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 370 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C