Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE rør
Artikelnummer. p-8007785 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10722223
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE-rør er designet til at blive brugt med PTFE-bajonetventiler og -forbindelser.
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (metrisk) 1 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med PTFE bajonetstik& Ventiler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde 1 hver
Farve Hvid
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C