Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE rør
Artikelnummer. 10722223 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10722223 4 mm Hver
10068281 6 mm Hver
10078281 10 mm Hver
10742413 12 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10722223
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE-rør er designet til at blive brugt med PTFE-bajonetventiler og -forbindelser.
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (metrisk) 1 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med PTFE bajonetstik& Ventiler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde 1 hver
Farve Hvid
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C