Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkonium digler
Artikelnummer. p-8004657 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
40 ml
45 ml
Højde (metrisk):
25 mm
38 mm
39 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12857683
Brand: Nickel Electro™ 305
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre laboratorieresultater med det ideelle alternativ til platin, brudsikker zirkonium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirconium-digler fjerner praktisk talt prøvekontamination.
  • Ideel til de fleste fusioner udført i fuld varme, hvilket resulterer i lidt eller ingen angreb eller oxidation af digelen uanset materiale eller fluxblanding.
  • Modstandsdygtig over for smelter af alkali (Na, K, Li) carbonater, hydroxider, peroxider, borater, nitrater, chlorider og nogle fluorider eller kombinationer deraf.
  • Fuldstændig resistent over for de fleste opløsningsmidler i alle koncentrationer undtagen flussyre.
  • Tilbyder virtuel eliminering af prøvekontamination.
  • Modstandsdygtighed over for smeltet natriumperoxid.
  • Legeres ikke med lettere reducerbare metaller.
  • I modsætning til platin er ingen udglatning og omformning nødvendig.
  • Har ikke de højomkostningsinvesteringer og sikkerhedsproblemer med platin.
Tekniske data
Materiale Zirkonium
Maks. Temperatur (metrisk) 450 °C til 500 °C
Mængde 1 stk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm
Højde (metrisk) 38 mm
Produkttype Digel