Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkonium digler
Artikelnummer. 12857683 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
40 ml
45 ml
Højde (metrisk):
25 mm
38 mm
39 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12857683 40 ml 38 mm Hver
12867683 45 ml 39 mm Hver
11766567 10 ml 25 mm Hver
11776567 15 ml 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12857683 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    960.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.03 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Forbedre laboratorieresultater med det ideelle alternativ til platin, brudsikker zirkonium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirconium-digler fjerner praktisk talt prøvekontamination.
  • Ideel til de fleste fusioner udført i fuld varme, hvilket resulterer i lidt eller ingen angreb eller oxidation af digelen uanset materiale eller fluxblanding.
  • Modstandsdygtig over for smelter af alkali (Na, K, Li) carbonater, hydroxider, peroxider, borater, nitrater, chlorider og nogle fluorider eller kombinationer deraf.
  • Fuldstændig resistent over for de fleste opløsningsmidler i alle koncentrationer undtagen flussyre.
  • Tilbyder virtuel eliminering af prøvekontamination.
  • Modstandsdygtighed over for smeltet natriumperoxid.
  • Legeres ikke med lettere reducerbare metaller.
  • I modsætning til platin er ingen udglatning og omformning nødvendig.
  • Har ikke de højomkostningsinvesteringer og sikkerhedsproblemer med platin.
Tekniske data
Materiale Zirkonium
Maks. Temperatur (metrisk) 450 °C til 500 °C
Mængde 1 stk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm
Højde (metrisk) 38 mm
Produkttype Digel