Få mere at vide
Cytiva PTFE rør
Artikelnummer. 10562414 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
3 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10562414 3 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10562414 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18112116
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Anvendes som tilbehør til kromatografisystemet. Cytiva PTFE-rør har en i.d. på 1,6 mm.
  • Længde 3 m
  • Polytetrafluorethen (PTFE)
  • ø 3,18 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slanger
Diameter (metrisk) Udvendig 3.18 mm
Samlet længde (metrisk) 3 m
Materiale PTFE