Få mere at vide
Masterflex™ PTFE-rør, 250 fods spole
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE-slanger er ekstremt kemisk modstandsdygtige.
- Fås i ruller for øget alsidighed.
- Velegnet til brug i et bredt temperaturområde, fra -400 til +500 °F (-240 til +260 °C).
- Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550) til arbejde med høj renhed.
- Gennemskinnelig.
- Steriliser via autoklave.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 3A;FDA;NSF-61;NSF-51;ADCF;Non-DEHP;European Pharmacopoeia;Non-phthalat;USP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.0 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 250 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 76.2 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Emballagemængde | 250 ft./Pk. |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid eller gamma |
| Vis mere |