Få mere at vide
JULABO™ PTFE rør
Diameter (metrisk):
12 mm ID, 14 mm OD
8 mm ID, 10 mm OD
Beskrivelse
- -60 °C til 180 °C
- Størrelser inkluderer:
- 8 mm ID x 10 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -60 °C til +180 °C |
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 1 m |
| Diameter (metrisk) | 12 mm ID, 14 mm OD |