Beskrivelse
- Velegnet til titreringsstativ TM KF og TM 235 KF
- 1m lang
- Til tilslutning til titreringsbeholder, reagensflaske og affaldsflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Type | PTFE rør |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | Titreringsstativ TM KF Connection, fugtflaske reagensflaske, titreringsstativ, titreringsstativ affaldsflaske |