Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PTFE rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,89 mm
1,6 mm
2 mm
5 mm
9,5 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,57 mm
3,2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Pakningsstørrelse:
10m
1m
25m
50m
Pakke med 12
Beskrivelse
- Kemisk inert rør
- Fremragende kemisk resistens
- Udvaskes ikke eller absorberes af væsken, der pumpes
- Ekstremt lav gaspermeabilitet
- Ikke-giftig
- Næsten ikke-porøs
- Lav friktionskoefficient
- Steriliser med EtO eller autoklav
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,04 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,89 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,1 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,57 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 16.4 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,04 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Vis mere |