Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PTFE rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,89 mm
1,6 mm
2 mm
5 mm
9,5 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,57 mm
3,2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Pakningsstørrelse:
10m
1m
25m
50m
Pakke med 12
Beskrivelse
- Chemically inert tubing
- Excellent chemical resistance
- Will not leach into or absorb out of fluid being pumped
- Extremely low gas permeability
- Nontoxic
- Virtually nonporous
- Low coefficient of friction
- Sterilize by EtO or autoclave
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.63 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.77 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19,6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 3.3 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0.06 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Vis mere |