Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PTFE rør
Artikelnummer. 11802801
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,89 mm
1,6 mm
2 mm
5 mm
9,5 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,57 mm
3,2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Pakningsstørrelse:
10m
1m
25m
50m
Pakke med 12
Artikelnummer. 11802801
Brand: Saint Gobain Life Sciences TFEBPC4050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. PTFE-rør modstår ekstreme temperaturer, ideel til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert rør
  • Fremragende kemisk resistens
  • Udvaskes ikke eller absorberes af væsken, der pumpes
  • Ekstremt lav gaspermeabilitet
  • Ikke-giftig
  • Næsten ikke-porøs
  • Lav friktionskoefficient
  • Steriliser med EtO eller autoklav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Samlet længde (engelsk) 164 ft.
Samlet længde (metrisk) 50 m
Tykkelse (engelsk) 0,04 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med (applikation) Overfør væsketryk eller høj temperatur i den kemiske, farmaceutiske, mekaniske, elektriske, bil
Min. Driftstemperatur (engelsk) -400 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Emballagemængde 1 stk.
Fleksibilitet Halvrigid
Maksimalt tryk 10 bar (ved 20 °C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger