Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE total nedsænkningstemperatursonde
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
50 x 5 mm
Længde (metrisk):
2 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fisherbrand™ PTFE total nedsænkningstemperatursonde |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 |
| Sensortyper | PRT100 Klasse A |
| Temperaturområde (metrisk) | -180 °C til +280 °C |
| Dimensioner (L x B) | 50 x 5 mm |
| Længde (metrisk) | 4 m (kabel) |
| Bredde (metrisk) | 5 mm |