Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE total nedsænkningstemperatursonde
Artikelnummer. 16206071 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 5 mm
Længde (metrisk):
2 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Længde (metrisk) unitSize
16206071 50 x 5 mm 2 m (kabel) -
16216071 50 x 5 mm 4 m (kabel) -
16226071 50 x 5 mm 5 m (kabel) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16206071
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe er velegnet til brug i autoklaver og de fleste ætsende væsker.
  • Sensor - PRT100 klasse A
  • Kabel - 4 Core PFA isoleret med hvid PFA overkappe
  • Kabel smeltet til kroppen
  • Leveres uden stik
  • Inert og ikke forurenende
  • Trykbestandig
  • Temperaturområde -180 °C til +280 °C
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand™ PTFE total nedsænkningstemperatursonde
Materiale PTFE
Mængde 1
Sensortyper PRT100 Klasse A
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B) 50 x 5 mm
Længde (metrisk) 2 m (kabel)
Bredde (metrisk) 5 mm