Få mere at vide
Fisherbrand™ Totale nedsænkningssonder
Artikelnummer. 11724945 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11724945 PTFE sondeholdere og kompressionsfittings Hver
1 options
Artikelnummer. 11724945
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til total fordybelse. Fisherbrand™ Total Immersion Probes er velegnede til brug i autoklaver og de fleste ætsende væsker.
  • Ikke-forurenende
  • Individuelt testet
  • 4-leder PTFE-isoleret kabel med PFA-overkappe, smeltet til kroppen
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Type Probe, PTFE Total nedsænkning
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Materiale PTFE
Sensortyper PRT100 Klasse A
Til brug med (applikation) Måling af temperatur
Til brug med (udstyr) PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Længde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) 5 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 65 g