Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-isoleret Total Immersion Probe
Artikelnummer. 11798542 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11798542 PTFE sondeholdere og kompressionsfittings Hver
1 options
Artikelnummer. 11798542
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug i autoklaver og de fleste ætsende væsker. Den PTFE-isolerede total nedsænkningssonde inkluderer 1m termineringskabel.
Designet til total nedsænkning, velegnet til brug i autoklaver og de fleste ætsende væsker.
  • Sensor: PRT100 klasse A
  • Kabel: 4-leder PTFE isoleret med PFA-overkappe; smeltet til kroppen
  • Afslutning: 1m ledning
  • Leveres uden stik
  • Diameter: 5 mm
  • Sondelængde: 50 mm
Tekniske data
Type Probe, PTFE Total nedsænkning
Inkluderer 1m termineringskabel
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Materiale PTFE
Sensortyper PRT100 Klasse A
Til brug med (applikation) Måling af temperatur
Til brug med (udstyr) PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 15 g