Få mere at vide
Wheaton™ PTFE-spids/skaft i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8012733 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10046661
Brand: Wheaton™ 358026
Kun null tilbage
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 6.35mm
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Rustfrit stålaksel/PTFE-spids
Produkttype støder
Til brug med (applikation) Anvendes med motordrevet homogenisering
Til brug med (udstyr) Til brug med Potter-Elvehjem 2 ml vævskværn
Støber materiale Rustfrit stålaksel/PTFE-spids