Få mere at vide
Wheaton™ PTFE-spids/skaft i rustfrit stål
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.35mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Materiale | Rustfrit stålaksel/PTFE-spids |
| Produkttype | støder |
| Til brug med (applikation) | Til brug ved fremstilling af vævshomogenater og andre lignende applikationer |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med Potter-Elvehjem 5 ml vævskværn |
| Støber materiale | Rustfrit stålaksel/PTFE-spids |