Beskrivelse
- PTFE konstruktion
- Til brug med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ og QuikSip™ Flaske-top dispensere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådadapter |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | Dispenset, Titrette, Seripettor, QuikSip |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse | GL 45 |