Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde til Europa
Artikelnummer. 16285991 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 16285991
Indsatser mellem standard slebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde for Europa er velegnet til lavt eller medium vakuum.
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Operates at medium to low vacuum
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Eliminates the need for grease
  • Wall thickness of 0.05mm
  • Sleeves are inert
Tekniske data
Til brug med (applikation) Prevent sticking, eliminates use of grease
Til brug med (udstyr) Ground Glass Joints
Højde (metrisk) 46mm
Materiale PTFE
Produkttype PTFE Sleeves
Temperaturområde (metrisk) -200 to +280°C
Tykkelse 0.05mm
Bredde (metrisk) 60mm
Standard konusled nr. 60/64
Type Thin-wall Sleeve