Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde til Europa
Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
- Self-release seal to prevent sticking
- Operates at medium to low vacuum
- Use up to 280°C (540°F)
- Eliminates the need for grease
- Wall thickness of 0.05mm
- Sleeves are inert
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Prevent sticking, eliminates use of grease |
| Til brug med (udstyr) | Ground Glass Joints |
| Højde (metrisk) | 46mm |
| Materiale | PTFE |
| Produkttype | PTFE Sleeves |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 to +280°C |
| Tykkelse | 0.05mm |
| Bredde (metrisk) | 60mm |
| Standard konusled nr. | 60/64 |
| Type | Thin-wall Sleeve |