Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde til Europa
Artikelnummer. 11783209 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11783209
Indsatser mellem standard slebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde for Europa er velegnet til lavt eller medium vakuum.
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Operates at medium to low vacuum
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Eliminates the need for grease
  • Wall thickness of 0.05mm
  • Sleeves are inert
Tekniske data
Til brug med (applikation) Prevent sticking, eliminates use of grease
Til brug med (udstyr) Ground Glass Joints
Højde (metrisk) 16mm
Materiale PTFE
Produkttype PTFE Sleeves
Temperaturområde (metrisk) -200 to +280°C
Tykkelse 0.05mm
Bredde (metrisk) 7.5mm
Standard konusled nr. 7/16
Type Thin-wall Sleeve