Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde til Europa
Artikelnummer. 11743229 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11743229
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsatser mellem standard slebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde for Europa er velegnet til lavt eller medium vakuum.
PTFE-manchetter indsættes mellem standardslebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt og forhindre klæbning.
  • Selvudløsende forsegling for at forhindre fastklæbning
  • Fungerer ved medium til lavt vakuum
  • Brug op til 280 °C (540 °F)
  • Eliminerer behovet for fedt
  • Vægtykkelse på 0,05 mm
  • Ærmer er inerte
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forhindrer klæbning, eliminerer brug af fedt
Til brug med (udstyr) Slebne glassamlinger
Højde (metrisk) 42mm
Materiale PTFE
Produkttype PTFE ærmer
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Tykkelse 0.05mm
Bredde (metrisk) 50mm
Standard konusled nr. 50/42
Type Tyndvægget ærme