Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde til Europa
Artikelnummer. 11703229 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Standard konusled nr.:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
Unit Size:
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Standard konusled nr. Unit Size
11703229 29/32 Pakke med 10
11773219 14/23 Pakke med 10
11783219 19/26 Pakke med 10
11733229 45/40 Pakke med 10
11743229 50/42 Pakke med 10
11723229 40/38 Pakke med 10
16285991 60/64 -
11713229 34/35 Pakke med 10
11793219 24/29 Pakke med 10
11793209 19/10 Pakke med 10
11703219 21/12 Pakke med 10
11753229 55/44 Pakke med 10
11783209 16/7 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11703229
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
Indsatser mellem standard slebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde for Europa er velegnet til lavt eller medium vakuum.
PTFE-manchetter indsættes mellem standardslebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt og forhindre klæbning.
  • Selvudløsende forsegling for at forhindre fastklæbning
  • Fungerer ved medium til lavt vakuum
  • Brug op til 280 °C (540 °F)
  • Eliminerer behovet for fedt
  • Vægtykkelse på 0,05 mm
  • Ærmer er inerte
Specifications
Til brug med (applikation) Forhindrer klæbning, eliminerer brug af fedt
Til brug med (udstyr) Slebne glassamlinger
Højde (metrisk) 32mm
Materiale PTFE
Produkttype PTFE ærmer
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Tykkelse 0.05mm
Bredde (metrisk) 29.2mm
Standard konusled nr. 29/32
Type Tyndvægget ærme