Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-længde til Europa
Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
PTFE-manchetter indsættes mellem standardslebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt og forhindre klæbning.
- Selvudløsende forsegling for at forhindre fastklæbning
- Fungerer ved medium til lavt vakuum
- Brug op til 280 °C (540 °F)
- Eliminerer behovet for fedt
- Vægtykkelse på 0,05 mm
- Ærmer er inerte
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Forhindrer klæbning, eliminerer brug af fedt |
| Til brug med (udstyr) | Slebne glassamlinger |
| Højde (metrisk) | 21mm |
| Materiale | PTFE |
| Produkttype | PTFE ærmer |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 til+ 280 °C |
| Tykkelse | 0.05mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5mm |
| Standard konusled nr. | 21/12 |
| Type | Tyndvægget ærme |