Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE tykvægshylster, B-længde til Europa
Artikelnummer. 16206001 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
19/10
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 16206001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsæt mellem standardslebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. PTFE tykvægsmuffen er B-længde for Europa og er velegnet til højvakuum.
Fremstillet af PTFE med en solid skulder for nem håndtering og en samlet robust konstruktion til gentagen brug.
  • Selvudløsende forsegling for at forhindre fastklæbning
  • Velegnet til højvakuum ved brug af tværgående trapezformede tætningsringe på kontaktfladerne
  • Brug op til 280 °C (540 °F)
  • Lækagerate:< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
  • Eliminerer behovet for fedt
  • Ærmer er inerte
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forhindrer klæbning, eliminerer brug af fedt
Til brug med (udstyr) Slebne glassamlinger
Højde (metrisk) 27mm
Materiale PTFE
Mængde 1 Hver
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Tykkelse 0.5mm
Bredde (metrisk) 18mm
Standard konusled nr. 19/10
Type Stiv ærme