Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE tykvægshylster, B-længde til Europa
Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
19/10
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
- Self-release seal to prevent sticking
- Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
- Use up to 280°C (540°F)
- Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Eliminates the need for grease
- Sleeves are inert
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Prevent sticking, eliminates use of grease |
| Til brug med (udstyr) | Ground Glass Joints |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1Each |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 to +280°C |
| Tykkelse | 0.5mm |
| Bredde (metrisk) | 55mm |
| Standard konusled nr. | 45/40 |
| Type | Rigid Sleeve |