Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE tykvægshylster, B-længde til Europa
Artikelnummer. 11543332 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
19/10
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11543332
Indsæt mellem standardslebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. PTFE tykvægsmuffen er B-længde for Europa og er velegnet til højvakuum.
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Tekniske data
Til brug med (applikation) Prevent sticking, eliminates use of grease
Til brug med (udstyr) Ground Glass Joints
Højde (metrisk) 50mm
Materiale PTFE
Mængde 1Each
Temperaturområde (metrisk) -200 to +280°C
Tykkelse 0.5mm
Bredde (metrisk) 55mm
Standard konusled nr. 45/40
Type Rigid Sleeve