Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE tykvægshylster, B-længde til Europa
Artikelnummer. 11513332 Shop alle Fisherbrand produkter
Standard konusled nr.:
19/10
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11513332
Indsæt mellem standardslebne glassamlinger for at eliminere brugen af fedt. PTFE tykvægsmuffen er B-længde for Europa og er velegnet til højvakuum.
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Tekniske data
Til brug med (applikation) Prevent sticking, eliminates use of grease
Til brug med (udstyr) Ground Glass Joints
Materiale PTFE
Mængde 5Pack
Temperaturområde (metrisk) -200 to +280°C
Tykkelse 0.5mm
Standard konusled nr. 29/32
Type Rigid Sleeve