Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thermotech bæger
Artikelnummer. 10746934 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10746934 400 mL Hver
10630034 100 mL Hver
10736934 250 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10746934
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
Ren PTFE krop. Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker har en specielt formuleret stabiliserende PTFE carbon base som en enkelt støbning.
Ren PTFE krop med en specielt formuleret stabiliserende PTFE carbon base som en enkelt støbning.
  • Fuldstændig inert ren PTFE indvendig overflade
  • Kan opvarmes til 270 °C
  • Forbedret varmeoverførsel
Specifications
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 85mm
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Opvarmning af kemikalier på varmeplade
Højde (metrisk) 112mm
Længde (metrisk) 85mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 280 °C
Type Bægerglas
Bredde (metrisk) 85mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad