Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thermotech bæger
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 75mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Opvarmning af kemikalier på varmeplade |
| Højde (metrisk) | 94mm |
| Længde (metrisk) | 75mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 280 °C |
| Type | Bægerglas |
| Bredde (metrisk) | 75mm |
| Vis mere |