Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Thermotech bæger
Artikelnummer. 10630034 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10630034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren PTFE krop. Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker har en specielt formuleret stabiliserende PTFE carbon base som en enkelt støbning.
Ren PTFE krop med en specielt formuleret stabiliserende PTFE carbon base som en enkelt støbning.
  • Fuldstændig inert ren PTFE indvendig overflade
  • Kan opvarmes til 270 °C
  • Forbedret varmeoverførsel
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 56mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Opvarmning af kemikalier på varmeplade
Højde (metrisk) 74mm
Længde (metrisk) 56mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 280 °C
Type Bægerglas
Bredde (metrisk) 56mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad