Få mere at vide
Bohlender™ PTFE termometerholdere
Artikelnummer. 10441302
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +250 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10441302 -200 °C til +250 °C
1 options
Artikelnummer. 10441302 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. B28603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.90 DKK
    634.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.62 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) sonde 8 mm
Produkttype Termometer holder
Maks. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +250 °C