Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE reagensglas, rund bund med skruelåg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 |
| Produktlinje | Fisherbrand |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Produkttype | Reagensglas med rund bund med skruelåg |