Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 |
| Produktlinje | Fisherbrand |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Produkttype | Rundbundede reagensglas med læbe |